Merck
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
NH4B(C6H4Cl)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
zanieczyszczenia
1 wt. % ethyl alcohol
mp
199-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)