Merck
455342
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
gęstość
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-2-1-3-5(6(4)10)8(11,12)13/h1-3H
Klucz InChI
RIKGRFSGIOOYEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and structural characterization of new phosphinooxazoline complexes of iron.
Sedinkin SL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(18), 3081-3091 (2008)