Merck
453692
Sigma-Aldrich
(+)-Chloromethyl isomenthyl ether
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +57°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10-,11+/m1/s1
Klucz InChI
XOPLTFUYFXWFGB-MXWKQRLJSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)