Merck
452904
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride solution
~12 wt. % in 14 M NaOH
Synonim(y):
Tetrahydridoboran sodu, Wodoroboran sodu
Wybierz wielkość
25 ML
231,70 zł
1 L
548,00 zł
231,70 zł
Cena katalogowa331,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
231,70 zł
1 L
548,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
231,70 zł
Cena katalogowa331,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
~12 wt. % in 14 M NaOH
gęstość
1.375 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkaline sodium borohydride solution can be used as an efficient reagent for the generation of hydrogen via hydrolysis in the presence of various catalysts such as γ-Al2O3 supported cobalt catalysts,[1] carbon supported cobalt catalysts,[2] graphene oxide particles supported with cobalt nanoparticles[3] and Ni45Au45Co10 trimetallic nanoparticles.[4]
Informacje prawne
Product of Ascensus
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient hydrolysis of alkaline sodium borohydride catalyzed by cobalt nanoparticles supported on three-dimensional graphene oxide
Wang J, et al.
Materials Research Bulletin, 95(2), 204-210 (2017)
Carbon-supported cobalt catalyst for hydrogen generation from alkaline sodium borohydride solution
Xu D, et al.
Journal of Power Sources, 182(2), 616-620 (2008)
Synthesis of Ni/Au/Co trimetallic nanoparticles and their catalytic activity for hydrogen generation from alkaline sodium borohydride aqueous solution
Jiao C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(43), 34364-34371 (2015)
Hydrogen generation utilizing alkaline sodium borohydride solution and supported cobalt catalyst
Ye W, et al.
Journal of Power Sources, 164(2), 544-548 (2007)
Qinghua Cui et al.
Analytica chimica acta, 724, 86-91 (2012-04-10)
Silver nanoclusters (Ag NCs) templated with DNAs have attracted much attention as novel fluorophores because of their convenient emission tunability by the sequence and length of the template DNAs. However, the precise production of Ag NCs in a site-specific manner
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf