Merck
452432
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic-d20 acid
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CD2)10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
126-128 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+20
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
Klucz InChI
TVIDDXQYHWJXFK-KHKAULECSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)