Merck
659525
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanedioic acid-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C(13CH2)1013CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
242.09 by atom % calculation
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
TVIDDXQYHWJXFK-WCGVKTIYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)