Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H3BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.95
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
powder
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i3+1
InChI key
PRRZDZJYSJLDBS-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?