Merck
451738
Sigma-Aldrich
Titanium(II) chloride
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
TiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.98% trace metals basis
Postać
powder
ciąg SMILES
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter