Kluczowe dokumenty
449199
Mercury(I) chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Calomel, Mercurous chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
mp
400 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Hg][Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
Klucz InChI
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?