Kluczowe dokumenty
164526
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
Synonim(y):
(Methyl sulfate)-d6
Wybierz wielkość
463,60 zł
Cena katalogowa488,00 złWybierz wielkość
About This Item
463,60 zł
Cena katalogowa488,00 złPolecane produkty
gęstość pary
4.3 (vs air)
ciśnienie pary
0.7 mmHg ( 25 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
923 °F
metody
protein expression: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
gęstość
1.397 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?