Merck
448680
Sigma-Aldrich
α-Ethylbenzylamine
97%
Wybierz wielkość
1 G
106,50 zł
10 G
707,00 zł
106,50 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
106,50 zł
10 G
707,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(C2H5)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
106,50 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
CCC(N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3
Klucz InChI
AQFLVLHRZFLDDV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optical resolution of a-ethylbenzylamine and its application as a resolving agent.
Nohira H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61(4), 1395-1396 (1988)
Catalysis with supported palladium metal, selectivity in the hydrogenation of C? C, C? O and C? N bonds, from chemo-to enantioselectivity.
Tungler A and Fogassy G.
J. Mol. Catal. A: Chem., 173(1), 231-247 (2001)
Yujie Chen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(7), 3101-3111 (2015-11-19)
ω-Transaminases (ω-TAs) are one of the most popular candidate enzymes in the biosynthesis of chiral amines. Determination of yet unidentified ω-TAs is important to broaden their potential for synthetic application. Taurine-pyruvate TA (TPTA, EC 2.6.1.77) is an ω-TA belonging to
Kuei Hui Chan et al.
Biomedical chromatography : BMC, 19(5), 337-342 (2005-06-03)
A rapid and reliable high-performance liquid chromatographic method was developed and validated for the simultaneous determination of norephedrine (NE), norpseudoephedrine (NPE), ephedrine (E), pseudoephedrine (PE), methylephedrine (ME) and methylpseudoephedrine (MPE) in both a Mahwang traditional Chinese medicine (TCM) preparation and