Merck
448052
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCD2CD2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.615 (lit.)
bp
93 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3/i6D2,7D2
Klucz InChI
JCANPYOQOFSGFD-KXGHAPEVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)