Merck
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium(IV)
97%
Synonim(y):
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: germanium
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)