447218
Trimethyl borate
99.999% (trace metal basis)
Synonim(y):
Boric acid trimethyl ester, Methyl borate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.59 (vs air)
Próba
99.999% (trace metal basis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.346 (lit.)
tw
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - (own results)