Przejdź do
8.21180
Boran trimetylu
for synthesis
Synonim(y):
Trimethyl borate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.91
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-468-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
305 °C
potency
6140 mg/kg LD50, oral (Rat), 1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point -11 °C
density
0.932 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI key
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boran trimetylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - (own results)
flash_point_c
-11 °C - (own results)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-43-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)