Merck
446033
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Abz-OH
97%
Synonim(y):
2-(Fmoc-amino)benzoic acid, N-Fmoc-anthranilic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.37
Beilstein:
7659726
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
216-218 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-12,19H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Klucz InChI
CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mihai Ciustea et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(20), 6563-6570 (2008-09-24)
Variola virus, the causative agent of smallpox, is a potential bioweapon. The development of new antiviral compounds for smallpox prophylaxis and treatment is critical, especially because the virus can acquire resistance to the drugs that are currently available. We have