Merck
445924
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1-indanone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
tw
148 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CC(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15/h1-9,14H,10H2
Klucz InChI
SIUOTMYWHGODQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Koltunov KY.
Tetrahedron Letters, 48(32), 5631-5634 (2007)
Asymmetric total synthesis of (+)-indatraline via diastereoselective amination of chiral ethers using chlorosulfonyl isocyanate.
Lee SH, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1877-1880 (2013)
Photochemistry of 1-hydroxy-2-indanones: an alternative route to photoenols.
Netto-Ferreira JC, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 8(4), 427-431 (1997)
Thermolysis of substituted indenes. Sigmatropic phenyl and hydrogen migrations.
Miller LL and Boyer RF.
Journal of the American Chemical Society, 93(3), 650-656 (1971)