Przejdź do
391743
2-Methyl-1-indanone
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
93-95 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10(7)11/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
BEKNOGMQVKBMQN-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-1-indanone, a α-benzocycloalkenone, is a derivative of 1-indanone. Its synthesis has been reported. The enzymatic dynamic kinetic resolution (DKR) of racemic 2-methyl-1-indanone has been studied. The asymmetric α-arylation and hydroxymethylation of 2-methyl-1-indanone has been reported. It participated in the synthesis of 2-methyl-6-carboxyazulene.
Application
2-Methyl-1-indanone may be used as a starting material in the synthesis of β-benzocycloalkenone. It may be used in the synthesis of the following:
  • cyclohex-2-en-1-yl 2-methyl-1H-inden-3-yl carbonate
  • 2-hydroxy-2-methyl-1-indanone
  • O-alkoxycarbonylation of lithium enolates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
541486
description
99%
description
80%
assay
99%
assay
80%
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
93-95 °C/4 mmHg (lit.)
bp
178 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)