Kluczowe dokumenty
445711
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Synonim(y):
P3OT
Wybierz wielkość
3430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3430,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~34,000
kolor
black
przewodność
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
mp
190 °C
198-211 °C
fluorescencja
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
- Fill Factor (FF): 0.33
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
ciąg SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
Klucz InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Cechy i korzyści
Opakowanie
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering