Merck
443050
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
tw
186 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC#N
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h5H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SMZKPZXYDDZDJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile is an organic building block.
Zastosowanie
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile may be used for the preparation of N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoacetamidoxime, by reaction with hydroxylamine hydrochloride.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A convenient large scale synthesis of N-Boc-ethylenediamine.
Ravikumar VT.
Synthetic Communications, 24(12), 1767-1772 (1994)
Oxadiazolylindazole sodium channel modulators are neuroprotective toward hippocampal neurones.
Clutterbuck LA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(9), 2694-2707 (2009)