Merck
442895
Sigma-Aldrich
Mercury(I) sulfate
96%
Synonim(y):
Mercurous sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Hg2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
96%
Formularz:
powder
Próba
96%
Formularz
powder
gęstość
7.56 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Hg+].[Hg+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Hg.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Somaye Rasouli et al.
Nano letters, 19(1), 46-53 (2018-12-07)
The evolution of Pt-Ni nanoparticles supported on amorphous carbon is investigated before and after electrochemical potential cycling (0.6-1.1 V), using aberration-corrected scanning transmission electron microscopy (STEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). During voltage cycling and due to the dissolution
Ellen E Benn et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(10), 3663-3668 (2017-02-18)
Electroreduction of small molecules in aqueous solution often competes with the hydrogen evolution reaction (HER), especially if the reaction is driven even moderately hard using a large overpotential. Here, the oxygen reduction reaction (ORR) was studied under proton diffusion-limited conditions
Zhirong Sun et al.
Environmental science and pollution research international, 24(16), 14355-14364 (2017-04-22)
Palladium/carbon nanotubes-nafion film-modified titanium mesh electrode (Pd/CNTs-nafion film/Ti electrode) was prepared and used for catalytic dechlorination of 2,3,5-trichlorophenol (2,3,5-TCP). The influences of factors, such as Pd
Celestino Gomes et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-15)
This work investigated the use of ZnAl-layered double hydroxide (LDH) intercalated with nitrate or nitrite ions for controlling the corrosion of steel in reinforced concrete. The work started by analyzing the stability of the powder in the 1-14 pH range
L A Ivanova et al.
Gigiena i sanitariia, (11)(11), 66-67 (1991-11-01)
In experiments with two tissue culture lines it was shown, that cytotoxicity of mercury (1) derivatives (measured by CL50) is lesser two times, than it was for mercury (2) derivates. No significant differences in cytotoxicity were noted by the cell