Merck
440280
Sigma-Aldrich
Ethyltrichlorosilane
99%
Synonim(y):
Dow Corning® product Z-1212, Trichloro(ethyl)silane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5Cl3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.51
Beilstein:
1361384
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
99 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Klucz InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)