Merck
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
189-191 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
Klucz InChI
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek 1,2,3,6-tetrahydropirydyny jest heterocyklicznym blokiem budulcowym, użytecznym w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)