Przejdź do
8.22093
5-metylo-2-heksanon
for synthesis
Synonim(y):
5-Methyl-2-hexanone, Methyl isoamyl ketone, Isoamyl methyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
46 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-737-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
144 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
5.3 hPa ( 20 °C)
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
5.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat), 8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
transition temp
flash point 43 °C
solubility
5.4 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC(C)C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-metylo-2-heksanon
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-12-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)