Przejdź do
52387
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
~25% in methanol (T)
Synonim(y):
CTAOH solution, Cetrimonium hydroxide solution, Cetyltrimethylammonium hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.55
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3723055
Concentration:
~25% in methanol (T)
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
concentration
~25% in methanol (T)
functional group
amine
SMILES string
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Application
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution is a commonly used phase transfer agent and surfactant solution employed in the synthesis of a variety of mesoporous materials, micelle complexes and transition-metal oxides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43923186631302929
description
~25% in methanol (T)
description
10 wt. % in H2O
description
~25% in methanol (~1.5 M)
description
35 wt. % in H2O
concentration
~25% in methanol (T)
concentration
10 wt. % in H2O
concentration
~25% in methanol (~1.5 M)
concentration
35 wt. % in H2O
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)