Merck
438367
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium hydroxide solution
20 wt. % in H2O
Synonim(y):
Methyltriethylammonium hydroxide
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3N(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.23
Beilstein:
3689200
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
20 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373
bp
102 °C
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[OH-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.H2O/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
JAJRRCSBKZOLPA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Można użyć roztworu wodorotlenku trietyloamoniowego:
  • Do regulacji pH mieszaniny reakcyjnej w syntezie H2VOPO4, który z kolei jest wykorzystywany do syntezy fosforanu wanadu o nazwie ε-VOPO4.[1][2]
  • Do przygotowania cieczy jonowych z anionami aminokwasów, wykazujących właściwości rozpuszczalników bipolarnych.[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(20), 14223-14233 (2018-05-16)
The physical dissolution of cellulose in aqueous solutions of tetramethyl ammonium hydroxide, triethylmethyl ammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, benzyltrimethyl ammonium hydroxide, benzyltriethyl ammonium hydroxide, NaOH and LiOH via freezing-thawing was investigated. Increasing the hydrophobicity of the cation greatly improved its
Electrochemical Behavior of Nanostructured ε-VOPO4 over Two Redox Plateaus
Chen Z, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(10), A1777-A1777 (2013)
Introducing the Bipolar Solvent Media Using the Aqueous Mixtures of Amino Acid Anion-Based Ionic Liquids
Beniwal V and Kumar A
The Journal of Physical Chemistry B, 121(50), 11367-11375 (2017)
Some transition metal (oxy) phosphates and vanadium oxides for lithium batteries
Whittingham MS, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(33), 3362-3379 (2005)