Przejdź do
B32602
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution
40 wt. % in methanol
Synonim(y):
N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium hydroxide, N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, N,N,N-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide, Triton B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(OH)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917256
Concentration:
40 wt. % in methanol
Form:
liquid
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
concentration
40 wt. % in methanol
density
0.92 g/mL at 25 °C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution is a quaternary ammonium compound that is commonly used as a base in organic synthesis. It is also used as a base catalyst in some polymerization reactions.
Application
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution can be used as:     
  • A catalyst in the nitroaldol condensation reaction      
  • A structure-directing agent in the synthesis of high-silica aluminosilicate zeolite chabazite type zeolite by hydrothermal method      
  • A ionic liquid precursor for the fabrication of nanostructured ZnO particles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
246034178780230189
description
40 wt. % in methanol
description
40 wt. % in H2O
description
40 wt. % in H2O
description
1.0 M in methanol
concentration
40 wt. % in methanol
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
1.0 M in methanol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.92 g/mL at 25 °C
density
1.059 g/mL at 25 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.83 g/mL at 25 °C
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)