Merck
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)