Kluczowe dokumenty
436208
Vinyl stearate
contains 20 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Synonim(y):
Vinyl octadecanoate, Vinyl stearate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
zawiera
20 ppm MEHQ as inhibitor
bp
385 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h4H,2-3,5-19H2,1H3
Klucz InChI
AFSIMBWBBOJPJG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show