Kluczowe dokumenty
10896
Vinyl laurate
Wacker Chemie AG, ≥98% (GC)
Synonim(y):
VL
Wybierz wielkość
378,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
378,00 zł
Próba
≥98% (GC)
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
bp
254 °C/1013 hPa (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble 1 g/L at 20 °C
gęstość
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Klucz InChI
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)