Merck
435554
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
average Mn ~8,000
Synonim(y):
Tetronic 150R1
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2N[(-CH2CH2O-)x[-CH2CH(CH3)O-]yH]2]2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
masa cząsteczkowa
average Mn ~8,000
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
lepkość
1,840 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
softening point −17 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
Klucz InChI
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Terminal secondary tetrahydroxy-functional oligomer.
Zastosowanie
Hard and soft surface cleaners, defoamers in coatings and water treatment. Lubricant in metal working, anti-foaming aid and extender for linear and cross-linked polyesters and polyurethanes.
Cechy i korzyści
Surface activity is dependent on the EO/PO ratio. Lower foaming, greater defoaming and reduced gelling tendencies relative to Pluronic® surfactants. Terminal secondary hydroxyl groups have lower reactivity and acidity than the primary hydroxyl groups in Pluronic® surfactants.
Informacje prawne
Pluronic is a registered trademark of BASF
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 250 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)