434779
Polybutadiene
average Mn 1,530-2,070 by VPO
About This Item
Polecane produkty
opis
peroxide number <= 10 mval/kg
Postać
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,530-2,070 by VPO
skład
cis-1,4, 72%
trans-1,4, 27%
vinyl, 1%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523
liczba jodowa
425‑475 g/100g
temp. przejścia
softening point −66-−54 °C
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3