Merck
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.71
Beilstein:
5288995
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
mp
230 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
Zastosowanie
Used in the synthesis of renin inhibitors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde