Merck
432253
Sigma-Aldrich
Teflic acid
Synonim(y):
Tellurium fluoride hydroxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HF5OTe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
ciśnienie pary
0.24 atm ( 25 °C)
bp
~60 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
gęstość
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[Te](F)(F)(F)(F)F
Klucz InChI
OAOSLENTGBMCNC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nearly ideal noncoordinating ligand with kinetic and oxidative stability. Precursor to teflate-stabilized rhenium(VII) compounds.
Opakowanie
Packaged under vacuum in breakseal ampules
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seppelt, K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 21, 877-877 (1982)
William J. Casteel et al.
Inorganic chemistry, 35(25), 7279-7288 (1996-12-04)
The pentafluorooxotellurate compound ReO(2)(OTeF(5))(3) has been synthesized from the reaction of ReO(2)F(3) with B(OTeF(5))(3) and structurally characterized in solution by (19)F and (125)Te NMR spectroscopy and in the solid state by Raman spectroscopy. The NMR and vibrational spectroscopic findings are