Merck
431893
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Synonim(y):
(S)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3C10H6-)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.45
Beilstein:
3579131
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
mp
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
Klucz InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as an intermediate in the preparation of chiral phosphine ligands for asymmetric synthesis.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)