Merck
431052
Sigma-Aldrich
Potassium metavanadate
98%
Synonim(y):
Trójtlenek wanadu potasu, Wanadan(V) potasu
Wybierz wielkość
25 G
545,00 zł
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
545,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KVO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
520 °C (lit.)
gęstość
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
Klucz InChI
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)