Przejdź do
15488
Boc-Phg-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
Boc-L-α-phenylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
446,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3592362
446,25 zł
Cena katalogowa595,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
optical activity
[α]20/D +144±2°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-91 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
154801538115512
description
≥99.0% (T)
description
≥99.0% (T)
description
≥98.5% (T)
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.5% (T)
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +144±2°, c = 1% in ethanol
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 1% in ethanol
optical activity
[α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in DMF
optical activity
[α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
88-91 °C
mp
85-87 °C (lit.)
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
136 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis, reaction type: C-H Activation, reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Phg-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)