Przejdź do
94665
D-Valine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
230-454-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912091
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
946607806086852
description
≥99.0% (AT)
description
≥99.0%
description
≥99.0% (AT)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (AT)
optical activity
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
optical activity
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
optical activity
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)