428973
1-Hepten-3-ol
97%
Synonim(y):
Butyl vinyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
tw
153-156 °C (lit.)
gęstość
0.836 g/mL at 20 °C
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(O)C=C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h4,7-8H,2-3,5-6H2,1H3
Klucz InChI
PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
128.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53.8 °C - closed cup