Merck
428345
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
98%
Synonim(y):
tert-Octyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2,3)6-9(4,5)10-7-11/h6H2,1-5H3
Klucz InChI
XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 1,1,3,3-tetrametylobutylu jest izocyjanianem z zawadą steryczną.[1] Opisano jego syntezę z tert-oktyloaminy.[2]
Zastosowanie
Izocyjanian 1,1,3,3-tetrametylobutylu może być stosowany w syntezie amidów w reakcji Grignarda.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of oxidized states of heteroatoms and of orthogonal. pi. systems on radical stabilities.
Luedtke AE and Timberlake JW.
The Journal of Organic Chemistry, 50(2), 268-270 (1985)
Facile Synthesis of Sterically Hindered and Electron-Deficient Secondary Amides from Isocyanates.
Schafer G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(36), 9173-9175 (2012)