Merck
428167
Sigma-Aldrich
Chloric acid solution
35 wt. %
Synonim(y):
Chloric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
stężenie
35 wt. %
bp
>100 °C
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCl(=O)=O
Opis ogólny
Chloric acid solution (Chloric acid) is a strong oxidizing agent. It can be synthesized by reacting barium chlorate with dilute sulfuric acid.[1] Chloric acid is reported to be formed during the decompostion of aqueous solution of chlorine dioxide.[2]
Zastosowanie
Chloric acid solution (Chloric acid) may be used in the synthesis of crystals of anhydrous mercurous chlorate.[3]
Stable precursor to chlorine dioxide. Used in electrochemical production of high-purity ammonium perchlorate.[4]
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Use of Chlorine Dioxide in Water Treatment.
Vincent GP, et al.
American Journal of Public Health and the nation's Health, 36(9), 1035-1037 (1946)
Anhydrous Mercurous Chlorate, Hg2(ClO3)2.
Goebbels D and Meyer G.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 629(14), 2446-2447 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 212-213 (1994)
Dotson, R.L.
J. Appl. Electrochem., 23, 897-897 (1993)
Mónica Millán et al.
International journal of pharmaceutics, 310(1-2), 168-174 (2006-01-25)
The main objective of this work is to study the influence of the drug particle size on the pharmaceutical availability of ultrasound compacted tablets. Inert matrix systems containing different drug particle sizes were prepared using both, an ultrasound-assisted press and