427772
Polyethylene
average Mw ~4,000 by GPC, average Mn ~1,700 by GPC
Synonim(y):
PE
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,700 by GPC
average Mw ~4,000 by GPC
lepkość
1.5 poise(25 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp
92 °C
liczba kwasowa
<0.05 mg KOH/g
temp. przejścia
softening point 106 °C (ring and ball)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3