Kluczowe dokumenty
4270101
Sigma-Aldrich
Novatach VLVG GRGDSP
GRGDSP-peptide coupled high G low MW sodium alginate, guluronic acid contentguluronic acid content ≥60 %
Wybierz wielkość
100 MG
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
guluronic acid content
guluronic acid content, ≥60%
zanieczyszczenia
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
Zastosowanie
Najnowocześniejszy, ultraoczyszczony i zmodyfikowany alginian sodu, szczepiony sekwencjami peptydowymi RGD, dostępny w 100 mg liofilizowanych fiolkach z proszkiem. Alginiany Novatach UP sprzężone z peptydami zostały zaprojektowane w celu ułatwienia i promowania interakcji między komórkami a rusztowaniami i matrycami na bazie alginianów. Są one przydatne, gdy korzystne są interakcje między komórkami a matrycą. Sekwencja peptydowa GRGDSP jest powszechnym przykładem takiego ligandu adhezyjnego stosowanego do komórek macierzystych MSC. Alginian peptydowy jest dostępny z czterema różnymi szkieletami alginianowymi, co zapewnia elastyczność w dopasowywaniu właściwości hydrożelu do danego zastosowania. Przykłady zastosowań alginianów Novatach UP sprzężonych z peptydami: inicjator biologicznych interakcji między hydrożelami alginianowymi a komórkami, enkapsulacja żywych komórek i białek terapeutycznych w lekach stosowanych w terapii komórkowej, biodruk 3D, pianki i rusztowania tkanek komórkowych, hydrożele, zaawansowane dostarczanie leków itp.
Informacje prawne
Produkt firmy Dupont Nutrition USA, Inc.
NOVATACH is a trademark of Dupont Nutrition USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NIE STOSOWAĆ U LUDZI
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.