Przejdź do
430862
Poly(ethylene-co-glycidyl methacrylate)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Synonim(y):
2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene, Ethylene-glycidyl methacrylate polymer, Glycidyl methacrylate-ethylene copolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
pellets
Quality Segment
melt index
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
composition
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
hardness
92 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
99 °C (lit.)
transition temp
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;1-2H2
InChI key
CONHAJWVOAJZGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
433640188050432431
description
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
description
pellets
description
average Mw 100,000-500,000, powder
description
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
form
pellets
form
pellets
form
powder
form
pellets
mp
99 °C (lit.)
mp
39 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
melt index
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
melt index
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
melt index
-
melt index
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
composition
methyl acrylate, 25 wt. % , glycidyl methacrylate, 8 wt. %
composition
-
composition
maleic anhydride, ~2 wt. %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the average molecular weight?
    1 answer
    1. The average molecular weight for this product has not been determined.