Merck
426245
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4-diamine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
Wybierz wielkość
250 MG
374,00 zł
1 G
4620,00 zł
374,00 zł
Cena katalogowa1870,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
374,00 zł
1 G
4620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCD2CD2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
374,00 zł
Cena katalogowa1870,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)