Merck
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile
94%
Synonim(y):
BRD9876
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC10H5(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
94%
Postać
powder, crystals or chunks
zanieczyszczenia
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
mp
185-189 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3