Merck
424773
Sigma-Aldrich
4-Benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
≥99%
Synonim(y):
(Z)-4-benzylideno-2-fenyloksazolin-5-on, (Z)-4-benzylideno-2-fenyloksazolo-5(4H)-on, 4-benzylideno-2-fenylo-5(4H)-oksazolon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99%
mp
165-167 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=N\C1=C/c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)17-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11-
Klucz InChI
VFDOKJVMHZUBTN-KAMYIIQDSA-N
Opis ogólny
4-benzylideno-2-fenylo-2-oksazolin-5-on (4-benzal-2-fenylo-5-oksazolon) jest azlaktonem. Konfiguracja absolutna izomerów geometrycznych 4-benzylideno-2-fenylo-2-oksazolin-5-onu została określona za pomocą spektroskopii NMR.[1] Ulega on dwóm podstawowym procesom fotochemicznym, izomeryzacji geometrycznej i abstrakcji wodoru z rozpuszczalnika.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The geometrical isomers of 4-benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one: determination of absolute configurations by nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Brocklehurst K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 15, 884-886 (1968)
Unsaturated lactone photochemistry. Effect of wavelength and sensitizer structure on selective population of specific excited states.
Ullman EF and Baumann N.
Journal of the American Chemical Society, 92(20), 5892-5899 (1970)