Merck
423629
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-2-1-3(11(12)13)6(10)5(9)4(2)8/h1H,10H2
Klucz InChI
ILENVKAVEFKZSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,4-trifluoro-6-nitroanilina jest pochodną aniliny. Jest budulcem wykorzystywanym w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)