Merck
423599
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methylthiazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethyl-4-methylthiazole is a thiazole derivative. It is reported to be one of the aromatic volatile compound formed during the Maillard reaction between reaction L-ascorbic acid and L-cysteine. Its palladium-catalyzed direct coupling reaction with 3-bromochromen-4-one has been examined.
Zastosowanie
2-Ethyl-4-methylthiazole may be used in the synthesis of the following:
  • 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzaldehyde
  • 2-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzonitrile
  • 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)-pyridine
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbonates: eco-friendly solvents for palladium-catalysed direct arylation of heteroaromatics.
Dong JJ, et al.
Green Chemistry, 12(11), 2053-2063 (2010)
Aroma compounds generated from thermal reaction of L-ascorbic acid with L-cysteine.
Yu AN and Zhang AD.
Food Chemistry, 121(4), 1060-1065 (2010)
Pd-catalysed heteroarylations of 3-bromochromen-4-one via C-H bond activation of heteroarenes.
Belkessam F, et al.
Tetrahedron Letters, 54(36), 4888-4891 (2013)