Przejdź do
8.00503
Bezwodnik masłowy
for synthesis
Synonim(y):
Butyric anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-383-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
8790 mg/kg LD50, oral (Rat), 6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 87 °C
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)CCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.004578.22002B103551
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-75 °C
mp
-8--5 °C
mp
-20 °C
mp
−75-−66 °C (lit.)
bp
195-199 °C/1013 hPa
bp
162-165 °C/1013 mbar
bp
250 °C
bp
198-199 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik masłowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup